Merck
94633321
Millipore
Isopak Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Slide 1 of 1
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
參數
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
技術
protein purification: suitable
長度
50 cm (19.7 in.)
面積
3119 cm2 , cross-sectional
床高度
50-500 mm
床體積
16-156 L
直徑
63 cm (24.8 in.)
法律資訊
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany