Merck
EFHAW100
EZ-Fit®过滤装置
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
别名:
EZ-Fit® 过滤装置,带吸收垫, 膜过滤装置,以混合纤维素酯网格膜制备,用于生物负荷检测
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質等級
agency
ISO 7004
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
製造商/商標名
EZ-Fit®
包裝
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B)
pkg of Single packaging (EFHAW100I)
容量
100 mL
過濾器直徑
47 mm
漏斗容量
100 mL
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
適合性
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® (System)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EZ-FIT® 过滤装置是一次性过滤装置,由白色、栅格纹混合纤维素酯(MCE)膜和集成纤维素支撑垫的蓝色底座制成。 它通过避免微生物分析的风险,提供了一种安全、快速的膜过滤方法。
过滤单元采用电子束辐照,通风口盖覆盖整个过滤过程中的样品,360 °的边缘防止在膜转移过程中误触膜过滤区域,以保护样品免受污染,同时确保可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure功能使EZ-FIT®过滤单元更加符合人机工程学,使用更加方便,具有透明的漏斗和全方位的填充水平指标,便于从任何角度进行填充。创新的漏斗组件设计可防止膜泄漏或样品绕过(by-pass)。
蓝色单元带来了额外的灵活性,既可以将膜转移到琼脂平板上,也可以在过滤后添加液体培养基将设备转化为皮氏培养皿。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性设备可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®歧管上。
應用
EZ-FIT®过滤装置用于液体样品的生物负载测试,包括饮料、药品和水的中间和最终产品样品。 该产品还被用于工业质量控制和水监测。
包裝
EFHAW100I: 独立包装(48只/包装)
EFHAW100B: 带保护袋的散装包装(48只/包装)
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.