Merck
MABF366
抗-CD11b抗体(人/小鼠),APC,克隆M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
别名:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
产品MABF366监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
关于此项目
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
rat
品質等級
共軛
Allophycocyanin conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
M1/70, monoclonal
物種活性
mouse, human
濃度
0.2 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG2bκ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGAM(3684)
一般說明
M1/70抗体与人和小鼠CD11b(也称为整合素αM)反应。该165-170 kDa细胞表面糖蛋白是介导细胞(细胞-细胞)和细胞外基质组分(例如纤维蛋白原(细胞-基质))之间粘附的整合素受体家族的一部分。此外,整合素是活性信号受体,其将白细胞募集到炎症部位并促进细胞活化。完整的功能性整合素受体由差异表达的整合素链的不同组合组成。整合素αM(CD11b)与整合素β-2(CD18)组装成称为巨噬细胞抗原-1(Mac-1)或补体受体3型(CR3)的受体。该受体通过内皮细胞上的ICAM-1结合并诱导细胞内信号传导,还可以促进携带iC3b的外源细胞的去除。M1/70抗体被广泛用作小鼠巨噬细胞、粒细胞、中性粒细胞和NK细胞上CD11b表达的标志物。据报道,该抗体与恒河猴CD11b也具有交叉反应性。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗体抗CD11b(人/小鼠),APC,克隆M1/70,目录号MABF366经验证可用于IP、IHC、FC、IF检测CD11b。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的大鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl,0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
準備報告
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Raquel Gil-Edo et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 16(6) (2023-06-28)
This work focuses on the development of thirteen benzylethylenearyl ureas and one carbamate. After the synthesis and purification of the compounds, we studied their antiproliferative action on cell lines, such as HEK-293, and cancer ones, such as HT-29, MCF-7 or
Exploring BenzylethoxyAryl Urea Scaffolds for Multitarget Immunomodulation Therapies.
Gil-Edo, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 24 (2023)