Merck
MTGR65010
Aervent-50 过滤单元 0.2 µm 疏水性 1/8 in.NPTM-1/4 in.HB
pore size 0.2 μm
别名:
Aervent®50 囊式过滤器, EPA Est. 041237-FRA-001
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
23151806
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Aervent®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Aervent®
參數
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
技術
gas filtration: suitable
長度
5.3 cm (2.1 in.)
寬度
2.4 in.
直徑
6.2 cm (2.4 in.)
過濾面積
19.6 cm2
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
≤1.0 mg
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
接頭
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
一般說明
Prostak MF微滤膜堆是一种切向流过滤装置,由带V型筛网开放流道的平板堆叠而成。每个板的两面都熔合Durapore®聚偏氟乙烯(PVDF)微孔滤膜,接着各板平行堆叠。
Prostak开放流道微滤膜堆孔径0.1 μm,过滤面积0.17 m2。PSVVAG021有2个堆叠,适于实验室、中试和生产规模应用。
可进行完整性测试,并可蒸汽灭菌20次。
Prostak MF膜堆需要搭配夹具使用来防止偏移,并提供卫生接头连接外部管子。膜堆提供的卫生垫片用于防止膜堆和夹具连接之间的液体渗漏。
應用
典型应用
  • 容器和罐子的无菌通气
  • 可高压灭菌的破真空管(vacuum break line)
  • 非水性液体的小体积无菌过滤
  • 小型发酵罐进气和排气气体过滤
準備報告
灭菌方法
10次高压蒸汽灭菌(30 min,130 °C);不可在线蒸汽灭菌
分析報告
细菌滞留
定量保留 107 CFU/cm2缺陷短波单胞菌(ATCC® 19146)根据 ASTM F838-83 方法
重量萃取物:在 70/30% IPA/水
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany