Merck
M9566
来自肝脏的微粒体,合并
from mouse(CD-1), female
别名:
extracellular matrix
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
1 VIAL
$251.00
$251.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装/定制包装报价
关于此项目
分類程式碼代碼:
12161501
NACRES:
NA.47
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
mouse (CD-1)
品質等級
形狀
liquid
包裝
vial of ~10 mg
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
mouse ... Mgst1(56615)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
S2192S206757600
biological source
mouse (CD-1)
biological source
mouse (CD-1)
biological source
rat (Sprague-Dawley)
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q91VS7
UniProt accession no.
Q6ZWN5
UniProt accession no.
B0BN68
UniProt accession no.
P60568
Gene Information
mouse ... Mgst1(56615)
Gene Information
mouse ... Rps9(76846)
Gene Information
rat ... Mrps9(301371)
Gene Information
human ... IL2(3558)
生化/生理作用
肝微粒体是来源于肝细胞内质网的亚细胞颗粒。这些微粒体是药物代谢酶(包括细胞色素 P-450)的丰富来源。不同来源的微粒体池有助于研究外源代谢和药物相互作用。
药物代谢酶的来源,包括细胞色素 P-450。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)