Merck
跳至
O7385
4-Oxatetradecanoic acid
≥90% (GC)
别名:
3-(Decyloxy)propanoic acid
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C13H26O3
化学文摘社编号:
分子量:
230.34
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCC(O)=O
Other Notes
Myristic acid analog.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)