Merck
Z744709
Filter Holder System
new
screen material stainless steel, volume 300 mL
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
無菌
non-sterile
特點
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific 6168-0002
最大體積
350 mL
容積
300 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The filtration filter holder system kit can be used in general and biological applications.
特點和優勢
  • Effective Filtration Area: 9.6 cm2 using 47 mm diam. Filter, prefilter diam.: 35 mm (not included)
  • Max. Capacity: 350 mL (300 mL Funnel)
  • Sterilization: Autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes) excluding PTFE Gasket
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)