Merck
ZMS1021
抗-流感 A 核蛋白抗体,克隆 A3 ZooMAb® 小鼠单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$345.00
4 X 25 μL
$710.00
$345.00
预计发货时间2026年1月02日详情
获取大包装/定制包装报价
关于此项目
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
mouse
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
A3, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt ~56.21 kDa
observed mol wt ~56 kDa
物種活性
Influenza A virus subtype H1N1
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
ZMS1040ZMS1043ZMS1074
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
Influenza A virus subtype H1N1
species reactivity
virus
species reactivity
mouse, human, rabbit
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
A3, recombinant monoclonal
clone
7/48.7c, recombinant monoclonal
clone
E6-6, recombinant monoclonal
clone
6F3.1, recombinant monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
一般說明
Bestrophin-1(UniProt: O76090;也称为 TU15B,卵黄样黄斑营养不良蛋白 2) 由人类的 BEST1(也称为 VMD2)基因(基因编号:7439)编码。Bestrophin-1 是一种多通道同五聚体膜蛋白,包含 3 个胞质域、3 个胞外域和 4 个跨膜结构域。它主要在视网膜色素上皮的基底外侧膜中表达。然而,也有研究报道了其在皮质和海马星形胶质细胞以及小脑 Bergmann 胶质细胞和层状星形胶质细胞中的表达。它充当钙激活的阴离子通道,其钙结合扣由氨基酸 Glu300、Asp301、Asp302、Asp303 和 Asp4304 的酸性簇组成。在生理条件下,Bestrophin-1 还参与星形胶质细胞释放谷氨酸和 GABA 以调节神经元兴奋性、突触传递和突触可塑性。BEST1 基因的突变与各种黄斑营养不良和色素性视网膜炎有关,其特征是视网膜色素沉积和感光细胞的原发性丧失,然后是视锥细胞的继发性丧失。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Oh, S-J., et al. (2017).Exp.Neurobiol.26(3); 113-121)。
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
免疫原
甲型流感病毒 H1N1。
應用
质量控制测试
使用来自甲型流感病毒 H1N1 的重组核蛋白通过蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体(1:1,000 稀释度)检测到来自甲型流感病毒 H1N1 的重组核蛋白。
经过测试的应用
免疫细胞化学分析:代表性批次的产品(1:100 稀释度),在感染了甲型流感病毒的 MDCK 细胞中检测到甲型流感核蛋白。
ELISA 分析:1.0 μg/mL 来自代表性批次的产品检测到来自甲型流感病毒的重组核蛋白。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
抗 A 型流感核蛋白,克隆 A3 ZooMAb®,货号 ZMS1021,是一种重组小鼠单克隆抗体,可检测甲型流感病毒核蛋白,经测试可用于 ELISA 和免疫细胞化学以及蛋白质印迹。
生化/生理作用
克隆 A3 是一种 ZooMAb® 小鼠重组单克隆抗体,可特异性检测甲型流感病毒核蛋白。
外觀
纯化的重组小鼠单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
準備報告
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)