Merck
63334-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
41115730
NACRES:
SB.52
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3
材料
stainless steel hardware
品質等級
agency
suitable for USP L26
描述
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
產品線
BIOshell
特點
endcapped
包裝
pkg of 3
標籤範圍
0.6% carbon loading
參數
1000 bar max. pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
5 mm × 4.6 mm
表面積
22 m2/g
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C4 (butyl) phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
1000 Å
pH值
2-9
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
63291-U63315-U63328-U
L × I.D.
5 mm × 4.6 mm
L × I.D.
5 mm × 2.1 mm
L × I.D.
5 mm × 3.0 mm
L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
particle size
2.7 μm
particle size
2.7 μm
particle size
2.7 μm
particle size
2.7 μm
agency
suitable for USP L26
agency
suitable for USP L26
agency
suitable for USP L26
agency
suitable for USP L26
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
法律資訊
BIOshell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)