Merck
低温储存
用于检测行业的脂质和脂肪酸标准。
我们提供各种低温工具和用品,包括冷冻管、小瓶、架子、标签、记号笔、储存箱和手套。我们的低温产品适用于高压灭菌器、冷冻箱、处理液氮、低温环境中的氧气或氦气、冷藏室、爆炸冷冻箱、低温液体灌装和干冰处理。我们为研究和临床应用提供各种低温用品,包括基因、生物技术和制药实验室、生育诊所和其他行业。
产品
显示405的1-20
变更视图
显示405的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
低温手套®
我们提供各种尺寸的防水低温手套供您选择,为您在极端环境(-160 至 150°C)下工作提供出色的热防护、灵活性和灵巧性。
  • 款式提供额外的保暖性和舒适性
  • 超大尺寸,隔热性更好
  • 透气、无静电
  • 可机洗/烘干的内衬
  • 不含石棉
Storage racks and freezer-boxes
我们为您的低温材料组织提供各种耐用的架子和冷冻箱。您可以选择受欢迎的品牌,包括 Arctic Squares®、BRAND®、Corning®、Nalgreg®、Corning、Nalgene®、Nunc®、TrueNorth®等。
  • 货架可堆叠,按字母数字定位。
  • 有不同的颜色和配置。
冷冻标签和标记
我们提供全系列耐用标签和标记。我们提供来自 Diversified Biotech 的全系列耐用标签和标记,包括 Cryo-tags™、Cryo-babies™、Tough Tags™、Tough-Spots™ 等。这些标签可为大多数塑料、玻璃和金属提供有色、化学惰性、耐高温的标签,且不会发生任何降解。该系列还包括专门设计的激光低温标签,便于打印。
低温瓶和低温管
我们提供种类繁多的低温管和低温瓶,用于在液氮气相的低温条件下保护和储存生物样本、人类或动物细胞。我们的无细胞毒性和无热原低温储存管是无菌、耐高温和独立式的。
其他低温配件
从液氮露罐到低温镊子,我们提供低温环境下安全高效生产所需的工具。 
  • 冷冻镊子可以方便地操作冷冻吸管、小瓶和其他小物件。
  • TrueNorth®冷却容器可以使用冰和冰盐浆冷却对温度敏感的样品。
  • TrueNorth®迷你冷却器装有绝缘凝胶,设计用于在工作台工作时保持 PCR 试剂、酶和其他生化试剂的低温。
  • Worthington Liquid Dewar (LD) 系列低温露天开关专为储存和分配较少量的液氮而设计。
相关资源
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。