Merck
主页高级基因编辑CRISPR基础知识:MISSION® CRISPR gRNA、Cas9 和相关产品
CRISPR基础知识:MISSION® CRISPR gRNA、Cas9 和相关产品
比较和对比各种 CRISPR 核糖核蛋白 (RNP) 产品的特征:用于体外和体内 CRISPR 实验(包括敲除/敲入、激活和抑制)的向导 RNA (gRNA) 和 Cas9 产品。选择最适合您特定应用的形式:合成 gRNA、质粒 DNA、慢病毒颗粒和蛋白质。
单向导合成RNA
保障活性的合成CRISPR gRNA。
产品描述可提供规格发货期
PURedit™ 合成 gRNA从我们为人类和小鼠基因组基因敲除优化的预设计向导集中选择,或自行设计订购定制序列。
  • 纯度>80%
  • 提升质量
  • 稳定修饰可选
7-10 个工作日内发货
标准合成 gRNA从我们为人类和小鼠基因组基因敲除优化的预设计向导集中选择,或自行设计订购定制序列。
  • 稳定修饰可选
  • 3 nmol
  • SpCas9
5-7 个工作日内发货
两部分合成gRNA
产品描述可提供规格发货期
合成crRNA从我们为人类和小鼠基因组基因敲除优化的预设计向导集中选择,或自行设计订购定制序列。
  • HPLC或脱盐纯化
  • 稳定修饰可选
  • 2和5 nmol
  • 脱盐纯化型3-5 个工作日内发货
  • HPLC纯化型5-7 个工作日内发货
TRACRRNA05N合成SpCas9 tracrRNA
5 nmol可随时直接发货
TRACRRNAMOD合成SpCas9 修饰的tracrRNA
与修饰crRNA配对使用
5 nmol可随时直接发货
CRISPR两部分系统同时需要 crRNA 和 tracrRNA 才能与 Cas9 结合。
Cas9蛋白
产品货号产品描述/应用
PECAS9PURedit™ Cas9更高质量和效率的PURedit™ SpCas9。专为高靶向活性而设计,同时不影响特异性。非常适合临床前和转化应用,包括细胞疗法。
CAS9PLCas9 PlusSpCas9 的高效版本,具有高靶向活性和特异性。非常适合需要高准确度的应用。
CAS9GFPPRO野生型SpCas9-EGFP融合
与增强型绿色荧光蛋白融合的原始野生型 Cas9。非常适合流式细胞术应用和转染 RNP 复合物成像。高效
ECAS9GFPPR
增强特异性SpCas9-EGFP融合
与增强型绿色荧光蛋白融合的增强特异性Cas9变体。非常适合流式细胞术应用、荧光显微镜和需要高精度的实验
CAS9PROT野生型SpCas9原始野生型 Cas9; 简单经济; 在广泛的基因编辑应用中保持高效
ESPCAS9PRO增强特异性SpCas9
增强特异性Cas9变体,非常适合需要高精度的实验
CAS9D10APRCas9D10A切口酶一种双 gRNA 系统,具有更高的特异性和更低的脱靶概率,适用于专门的基因组编辑应用
DCAS9PROTdCas9-3XFLAG™ 生物素含有3XFLAGTM标签和生物素的无催化活性的SpCas9蛋白; 非常适合DNA 检测和分离,proxy-CRISPR 方法的组成部分
FNCAS9PROTFnCas9蛋白非常适合合成生物学或无细胞应用
Sanger QuickPick™基因敲除预克隆向导
产品描述发货期
Sanger QuickPick™基因敲除预克隆向导从人类和小鼠Sanger 全基因组敲除文库中选择预克隆到 Sanger 载体骨架中的即用型向导可随时直接发货
Cas9产品
货号说明包装形式
CAS9PSpCas9质粒质粒DNA
CAS9GFPPSpCas9 GFP质粒质粒DNA
CAS9RFPPSpCas9 RFP质粒质粒DNA
CAS9GEMPSpCas9 GFP Geminin质粒质粒DNA
CAS9D10APSpCas9-D10A切口酶质粒质粒DNA
CAS9D10AGFPPSpCas9-D10A切口酶GFP质粒质粒DNA
CAS9D10ARFPPSpCas9-D10A切口酶RFP质粒质粒DNA
DCAS9PSpdCas9质粒质粒DNA
DCAS9P300SpdCas9-p300 活化剂
质粒
质粒DNA
DCAS9P300RFPSpdCas9-p300 RFP活化剂
表达质粒
质粒DNA
FNCAS9PFnCas9质粒质粒DNA
CAS9MRNASpCas9 mRNAmRNA
CAS9D10AMRNASpCas9-D10A切口酶mRNAmRNA
CAS9BSTSpCas9杀稻瘟菌素慢病毒质粒质粒DNA
CAS9HYGROVPSpCas9潮霉素慢病毒质粒质粒DNA
CAS9NEOSpCas9新霉素慢病毒质粒质粒DNA
CAS9ZEOVPSpCas9 Zeo慢病毒质粒质粒DNA
CAS9GFPVPSpCas9 GFP慢病毒质粒质粒DNA
CAS9RFPVPSpCas9 RFP慢病毒质粒质粒DNA
ESPCAS9BST高保真SpCas9杀稻瘟菌素慢病毒质粒质粒DNA
LVCAS9BSTSpCas9杀稻瘟菌素慢病毒颗粒慢病毒
LVCAS9NEOSpCas9新霉素慢病毒颗粒慢病毒
CAS9BAC1P
用于大肠杆菌SpCas9 Lambda Red同源重组质粒
质粒DNA
货号说明兼容的gRNA载体系统包装形式筛选方法备注
SAMHELPERVSAM CRISPRa Helper 构建体试剂盒慢病毒转导颗粒LV06 & LV07慢病毒慢病毒杀稻瘟菌素和潮霉素单独订购兼容的 gRNA
试剂盒包含 2 种组分:
  • dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1
  • MS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2
SAMHELPERPSAM CRISPRa Helper 建体试剂盒质粒DNALV06 & LV07慢病毒质粒DNA杀稻瘟菌素和潮霉素单独订购兼容的 gRNA
试剂盒包含 2 种组分:
  • dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1
  • MS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2
SAMVP64BSTVdCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1慢病毒转导颗粒LV06 & LV07慢病毒慢病毒杀稻瘟菌素单独订购兼容的gRNA
需要 MS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2
SAMVP64BSTdCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1质粒DNALV06 & LV07慢病毒质粒DNA杀稻瘟菌素单独订购兼容的gRNA
需要 MS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2
SAMMS2HYGVMS2-P65-HSF1-潮霉素 SAM CRISPRa Helper构建体2慢病毒转导颗粒LV06 & LV07慢病毒慢病毒潮霉素单独订购兼容的gRNA
需要 dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1
SAMMS2HYGMS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2质粒DNALV06 & LV07慢病毒质粒DNA潮霉素单独订购兼容的gRNA
需要 dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1
CRISPRICONCRISPRi 对照和效应子试剂盒LV17慢病毒慢病毒嘌呤霉素和BFP
  • KRAB-dCas9 - 杀稻瘟菌素 CRISPRi 构建体慢病毒转导颗粒
  • CRISPRi RAB1A 嘌呤霉素对照转导颗粒
  • CRISPRi 非靶向对照嘌呤霉素转导颗粒
CRISPRI10X10X CRISPRi 特征条码接头优化试剂盒  LV13 LV14 LV15 LV16  慢病毒慢病毒嘌呤霉素和BFP
  • RAB1A 和具有 10x 捕获序列 1 茎环位点的非靶向对照
  • RAB1A 和具有 10x 捕获序列 1 3 主位点的非靶向对照
  • RAB1A 和具有 10x 捕获序列 2 茎环位点的非靶向对照
  • RAB1A 和具有 10x 捕获序列 2 3 主位点的非靶向对照
阴性对照
货号说明载体对照类型系统包装形式gRNA类型
CRISPR06CRISPR通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA质粒p01阴性
哺乳动物质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR07CRISPR通用非靶向阴性对照2,Cas9+gRNA质粒p01阴性哺乳动物质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR08CRISPR通用非靶向阴性对照3,Cas9+gRNA质粒p01阴性哺乳动物质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR17CRISPR 激活剂人Oct4阳性对照质粒,仅 gRNA 表达质粒p03位置哺乳动物质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR12CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA 慢病毒质粒(载体)LV01阴性慢病毒质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR18CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体)LV04阴性慢病毒质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR19CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照2,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体)LV04阴性慢病毒质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR20CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照3,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体)LV04阴性慢病毒质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR12VCRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体)LV01阴性慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR12HCRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA慢病毒质粒,高滴度(载体)LV01阴性慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR15HGecko2-慢病毒通用非靶向阴性对照1,仅gRNA高滴度慢病毒颗粒(Gecko2载体)LV02阴性慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPR18VCRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体)LV04阴性慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPR19VCRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照2,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体)LV04阴性慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPR20VCRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照3,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体)LV04阴性慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPR01CRISPR人EMX1阳性对照质粒,仅gRNA表达质粒,包括Cas9表达质粒(载体)p03位置哺乳动物质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR02CRISPR切口酶人EMX1阳性
对照质粒(仅gRNA表达
质粒,包括Cas9-D10A质粒)
p03位置哺乳动物质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR11CRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体)LV01位置慢病毒质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR13CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体)LV01位置慢病毒质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR21CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体)LV04位置慢病毒质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR11VCRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体)LV01位置慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR13VCRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体)LV01位置慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR13HCRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒,高滴度(载体)LV01位置慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR16HGecko2-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA高滴度慢病毒颗粒(Gecko2载体)LV02位置慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPR21VCRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体)LV04位置慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPRPL01CRISPR GUS GAPDH 单子叶植物报告基因对照p62位置植物质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPRPL02CRISPR GUS GAPDH双子叶植物报告基因对照p63位置植物质粒
DNA
Cas9+gRNA
阳性对照
货号说明载体对照类型系统包装形式gRNA类型
CRISPR01CRISPR人EMX1阳性对照质粒,仅gRNA表达质粒,包括Cas9表达质粒(载体)p03位置哺乳动物质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR02CRISPR切口酶人EMX1阳性
对照质粒(仅gRNA表达
质粒,包括Cas9-D10A质粒)
p03位置哺乳动物质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR11CRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体)LV01位置慢病毒质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR13CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体)LV01位置慢病毒质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPR21CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体)LV04位置慢病毒质粒
DNA
仅gRNA
CRISPR11VCRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体)LV01位置慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR13VCRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体)LV01位置慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR13HCRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒,高滴度(载体)LV01位置慢病毒慢病毒Cas9+gRNA
CRISPR16HGecko2-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA高滴度慢病毒颗粒(Gecko2载体)LV02位置慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPR21VCRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体)LV04位置慢病毒慢病毒仅gRNA
CRISPRPL01CRISPR GUS GAPDH 单子叶植物报告基因对照p62位置植物质粒
DNA
Cas9+gRNA
CRISPRPL02CRISPR GUS GAPDH双子叶植物报告基因对照p63位置植物质粒
DNA
Cas9+gRNA
植物CRISPR
探索用于单子叶植物和双子叶植物的即用型 Cas9 和向导 RNA (gRNA) 表达质粒
  • 我们的植物CRISPR / Cas9产品用于农杆菌介导的植物转化或基因枪微粒轰击或原生质体转化。
  • 密码子优化的Cas9蛋白和gRNA由单一载体表达,并以即用型转染级DNA的形式进行提供。
细菌CRISPR
我们的大肠杆菌 CRISPR/Cas 介导的 Lambda-Red (λ-Red) 同源重组 (HR) 载体系统以 ssDNA 或 dsDNA 作为编辑模板,通过 Cas9 核酸内切酶切割双链 DNA (DSB)进行同源定向修复 (HDR),方便基因编辑 。
哺乳动物系统载体
载体编号描述订购
克隆
Cas9/gRNA
含量
产品形式
发货期
其他特性
荧光团Cas9 类型
p01U6-gRNA:CMV-Cas9-2A-tGFPp01克隆Cas9+gRNA质粒DNAGFP化脓性链球菌
p02U6-gRNA:CMV-Cas9-2A-tRFPp02克隆Cas9+gRNA质粒DNARFP化脓性链球菌
p04U6-gRNA:CMV-eCas9-2a-tGFPp04克隆Cas9+gRNA质粒DNAGFP增强特异性
p03U6-gRNAp03克隆仅gRNA质粒DNA  
慢病毒载体
载体
编号
描述订购
克隆
Cas9/gRNA含量产品形式
发货期
筛选
方法
LV01U6-gRNA:ef1a-puro-2A-Cas9-2A-tGFPLV01克隆Cas9+gRNA质粒DNA和
慢病毒
荧光团 (GFP)和嘌呤霉素
LV05U6-gRNA:EF1a-Cas9+FLAG-2A-PuroLV05克隆Cas9+gRNA质粒和慢病毒嘌呤霉素
LV06CRISPRa SAM U6-gRNA:EF1a-PuroLV06克隆CRISPR激活剂gRNA质粒和慢病毒嘌呤霉素
LV07CRISPRa SAM U6-gRNA:EF1a-ZeoLV07克隆CRISPR激活剂gRNA质粒和慢病毒Zeo
LV04U6-gRNA:hPGK-puro-2A-tBFPSanger QP KO克隆
仅gRNA质粒DNA和
慢病毒
荧光团(BFP)和嘌呤霉素
LV03U6-gRNA:ef1a-tGFPLV03克隆仅gRNA质粒DNA和
慢病毒
荧光团 (GFP)
LV02U6-gRNA:ef1a-puroLV02克隆仅gRNA质粒DNA和
慢病毒
嘌呤霉素
植物载体
载体
编号
描述订购
克隆
Cas9/gRNA
含量
产品形式
发货期
物种质粒
类型
筛选方法
p63(双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-ß 葡糖醛酸酶 (土壤杆菌质粒)p63克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
双子叶土壤杆菌ß
葡糖醛
酸酶
p55(双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (土壤杆菌质粒)p55克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
双子叶土壤杆菌
丙氨膦
p53(双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (土壤杆菌质粒)p53克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
双子叶土壤杆菌潮霉素
p54(双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (土壤杆菌质粒)p54克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
双子叶土壤杆菌
霉素
p61(双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (生物弹道质粒)p61克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
双子叶生物弹道
丙氨膦
p59(双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (生物弹道质粒)p59克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
双子叶生物弹道潮霉素
p60(双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (生物弹道质粒)p60克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
双子叶生物弹道
霉素
p62(单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-ß葡糖醛酸酶 (土壤杆菌质粒)p62克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
单子叶土壤杆菌ß
葡糖醛
酸酶
p52(单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (土壤杆菌质粒)p52克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
单子叶土壤杆菌
丙氨膦
p50(单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (土壤杆菌质粒)p50克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
单子叶土壤杆菌潮霉素
p51(单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (土壤杆菌质粒)p51克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
单子叶土壤杆菌
霉素
p58(单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (生物弹道质粒)p58克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
单子叶生物弹道
丙氨膦
p56(单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (生物弹道质粒)p56克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
单子叶生物弹道潮霉素
p57(单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (生物弹道质粒)p57克隆Cas9+
gRNA
质粒
DNA
单子叶生物弹道
霉素
细菌载体
载体编号描述订购克隆Cas9/gRNA含量产品形式筛选方法
p10(细菌) J23119-gRNA-amp
p10克隆
仅gRNA
质粒DNA氨苄青霉素
载体图谱和序列
单击下方图片可查看大图。
p01载体
下载完整注释的p01图谱
下载p01 FASTA序列
p02载体
下载完整注释的p02图谱
下载p02 FASTA序列
p03载体
下载完整注释的p03图谱
下载p03 FASTA序列
p04载体
下载完整注释的p04图谱
下载p04 FASTA序列
p05载体
下载完整注释的p05图谱
下载p05 FASTA序列
p10载体
下载完整注释的p10图谱
下载p10 FASTA序列
p50载体
下载完整注释的p50图谱
下载p50 FASTA序列
p51载体
下载完整注释的p51图谱
下载p51 FASTA序列
p52载体
下载完整注释的p52图谱
下载p52 FASTA序列
p53载体
下载完整注释的p53图谱
下载p53 FASTA序列
p54载体
下载完整注释的p54图谱
下载p54 FASTA序列
p55载体
下载完整注释的p55图谱
下载p55 FASTA序列
p56载体
下载完整注释的p56图谱
下载p56FASTA序列
p57载体
下载完整注释的p57图谱
下载p57 FASTA序列
p58载体
下载完整注释的p58图谱
下载p58 FASTA序列
p59载体
下载完整注释的p59图谱
下载p59 FASTA序列
p60载体
下载完整注释的p60图谱
下载p60 FASTA序列
p61载体
下载完整注释的p61图谱
下载p61 FASTA序列
p62载体
下载完整注释的p62图谱
下载p62 FASTA序列
p63载体
下载完整注释的p63图谱
下载p63 FASTA序列
LV01载体
下载完整注释的LV01图谱
下载LV01 FASTA序列
LV02载体
下载完整注释的LV02图谱
下载LV02 FASTA序列
LV03载体
下载完整注释的LV03图谱
下载LV03 FASTA序列
LV04载体
下载完整注释的LV04图谱
下载LV04 FASTA序列
LV05载体
下载完整注释的LV05图谱
下载LV05 FASTA序列
LV06载体
下载完整注释的LV06图谱
下载LV06 FASTA序列
LV07载体
下载完整注释的LV07图谱
下载LV07 FASTA序列
LV17载体
KRAB-dCas9载体
如果您需要任何其他信息,请点击此处联系我们,我们的客户服务代表会尽快与您联系。
品质保证
我们对自己的合成gRNA产品的性能充满信心,并为所有出产的gRNA(包括定制序列)提供全方位的质量和性能保证。若您的crRNA或sgRNA没有得到预期的可检出靶点切口,我们会为您免费更换一次。
如需此类服务,请将证明我们某种阳性对照能得到可检出切口的单次实验的图片或测序数据与合成gRNA的阴性结果一起发送给我们。如需更换,只需附上代表性实验(T7E1、TIDE或NGS)的样品数据电邮至[email protected]