MISSION®预设计siRNA系与默克公司独家合作,采用独有的Rosetta Inpharmatics siRNA设计算法创建。Rosetta siRNA设计算法利用位点特异性打分矩阵和种子区域知识,预测目标基因最具效率和特异性的序列。该算法的规则基于超过三年的基因沉默实验实证数据开发。
产品优势
- 同类产品之中的佼佼者,基因沉默效果有保障
- 有效敲低低丰度信使
- 使用 11 阳性对照 siRNA 简化转染优化
- 使用 8 阴性对照 siRNA 区分序列特异性沉默和非特异性效应
- 数百种经过功能验证的预设计siRNA
产品特性
- 物种:人类、小鼠和大鼠
- 规格:2 (10 nmol)、5 (25 nmol)和10 (50 nmol) OD
- 纯化方法:脱盐或HPLC
- 序列形式:具有 dTdT 突出端的 21mer 双链体
- 质检方法:100%质谱分析*
- 形式:以管装干粉形式提供
*部分生产基地可能采用PAGE方法评估siRNA双链体。
预设计产品保证
以 ≥30 nM 的浓度转染时,在三份靶向同一基因的 MISSION® 预设计siRNA中,至少两份可将培养细胞中的靶标 mRNA 水平降低 75%。如果其中两份siRNA未能将目标基因敲低 75%,我们将免费再提供三份该基因的 siRNA。如果无法继续提供该基因的siRNA或所有siRNA均未能将目标基因敲低 75%,我们将原价退款。
上述保证需提供有关转染效率的适当支持数据。转染效率的适当支持数据包括 qPCR 数据,将转染≥30 nM 的 MISSION 阳性对照 siRNA(GAPDH、MAPK1、TP53 等)的靶标 mRNA 水平与适当的阴性对照(例如模拟转染、加扰siRNA 序列或 MISSION 通用阴性对照 siRNA)进行对比,证明靶标 RNA 的敲低率小于 75%。
由于抗体和蛋白质半衰期不定,我们不接受基于蛋白质的检测方法数据。
产品库
一种流行的混合形式是 4 种 5 nmol 双链,混合到一支管中(20 nmol 混合);另一种形式也是 4 种 5 nmol 双链,但每种单管装(20 nmol 单装)。即便如此,我们先进的液体处理器还允许更多组合。如需针对您特定的需求进行可行性评定,请电邮[email protected]。
经验证的siRNA
许多常见基因靶标已经过 ≥75% mRNA 敲低验证(图 1提供了数据示例以及常订购的经验证siRNA清单表(按基因符号)。经验证的siRNA适于转染优化或用作阳性对照。
图 1.用30 nM 浓度的预设计siRNA 转染 HeLa 细胞。转染后 48 小时,通过 qPCR 测定剩余基因表达水平的百分比(相对于模拟物)。数据为四份生物学重复的均值。
| 经验证的siRNA(按基因符号排序) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCC1 | CDC7 | DYRK1A | IGFBP4 | MLH1 | PIK3R4 | PRPS1 | SIK2 |
| ACP1 | CDC73 | DYRK1B | IL6ST | MSH2 | PIM2 | PRSS23 | SLC16A1 |
| ACP2 | CDK1 | EEF2K | ILK | MST4 | PIN1 | PSEN1 | SLC25A17 |
| ACVR1 | CDK11B | EIF2AK4 | IMPA2 | MTA2 | PINK1 | PSEN2 | SLC2A1 |
| ACVR1B | CDK17 | EIF4A3 | INPPL1 | MTM1 | PIP4K2B | PSMA7 | SLC30A1 |
| ADAM10 | CDK2 | EMR2 | IP6K1 | MTMR1 | PIP5K1A | PSMB4 | SLK |
| ADAM12 | CDK4 | ENPP1 | IP6K2 | MTMR2 | PKN2 | PSMB5 | SMU1 |
| ADAM15 | CDK5 | EPHA5 | IPMK | MTMR3 | PLAUR | PSMB6 | SNRK |
| ADIPOR1 | CDK6 | EPHB4 | IRAK1 | MTMR6 | PLK1 | PSPH | SORT1 |
| ADIPOR2 | CDK7 | F3 | IRAK4 | MTOR | PLK4 | PTK2 | SRC |
| ADRBK1 | CDK8 | FADD | ITPK1 | NADK | POLK | PTP4A1 | SRPK1 |
| AKT1 | CDK9 | FDFT1 | JAK1 | NCSTN | PPAP2C | PTPLA | ST7 |
| AKT2 | CDKL5 | FER | JUND | NDRG1 | PPAT | PTPN1 | STAT3 |
| ALPL | CDKN1B | FMNL1 | JUP | NEDD8 | PPM1D | PTPN11 | STK16 |
| APP | CDKN3 | FURIN | LANCL1 | NEK2 | PPME1 | PTPN12 | STK24 |
| ARAF | CELSR1 | FYN | LATS1 | NEK6 | PPP1CA | PTPN14 | STK3 |
| ARHGDIA | CERK | FZD4 | LDHA | NEK7 | PPP1CB | PTPN23 | STYX |
| ATF1 | CHEK1 | FZD5 | LEPR | NEK9 | PPP1CC | PTPN9 | TAOK1 |
| ATM | CHUK | FZD6 | LGALS3 | NET1 | PPP1R11 | PTPRE | TAOK3 |
| ATP6V0C | CKS2 | GLTSCR2 | LIMK2 | NF1 | PPP1R12A | PTPRF | TBK1 |
| ATR | CLPP | GPRC5A | LRP5 | NLN | PPP1R2 | PTPRJ | TEK |
| AURKB | CPE | GRB2 | LRP6 | NME1 | PPP1R3C | PTPRK | TESK1 |
| AXIN1 | CPT1A | GRK6 | LTBR | NME1-NME2 | PPP1R7 | PTPRS | TFRC |
| AXL | CRKL | GRN | LYN | NME2 | PPP2CA | RAB22A | TGFBR1 |
| BACE1 | CSK | GSK3B | MAD2L1 | NOTCH2 | PPP2CB | RAF1 | TGM1 |
| BACE2 | CSNK2A1 | HADHB | MANF | NPR1 | PPP2R1A | RAP1B | TGM2 |
| BAD | CTNNB1 | HBEGF | MAP2K2 | NR1H2 | PPP2R2A | RARG | THRA |
| BAG1 | CTSA | HCG 1757335 | MAP2K5 | NR1H3 | PPP2R5A | RB1 | TK1 |
| BCAT1 | CXCR4 | HDAC1 | MAP3K3 | NR2C2 | PPP2R5D | RELA | TKT |
| BIRC5 | CXCR7 | HDAC2 | MAP3K4 | NR2F2 | PPP2R5E | RHOA | TLR4 |
| BMP6 | CYLD | HECTD1 | MAPK14 | NUP85 | PPP3CC | RIOK3 | TM4SF1 |
| BMPR1A | DAD1 | HIPK2 | MAPK3 | OCRL | PPP5C | RIPK1 | TNFRSF10B |
| BRAF | DAPK3 | HIPK3 | MAPK6 | OXSR1 | PPP6C | RIPK2 | TRIM28 |
| BUB1 | DCN | HPRT1 | MAPK8 | PAK2 | PREPL | RNF10 | TWF1 |
| BUB1B | DDR1 | HSPA1A | MAPK9 | PASK | PRKACA | RNF5 | TYRO3 |
| CASK | DGKA | HSPA1B | MAPKAPK5 | PBK | PRKACB | ROCK1 | VEGFC |
| CCL2 | DMBT1 | HSPB8 | MARK3 | PCNA | PRKAG1 | ROCK2 | VIPR1 |
| CCNA2 | DNMT1 | HTRA1 | MASTL | PCSK9 | PRKAR1A | ROR2 | VRK2 |
| CCNC | DUSP10 | HUNK | MBTPS1 | PDE8A | PRKAR2A | RPS6KA3 | WNK1 |
| CCND1 | DUSP11 | ICAM1 | MELK | PDGFRB | PRKCA | RPS6KA4 | YES1 |
| CCT2 | DUSP12 | ICK | MET | PDK1 | PRKCI | RPS6KB1 | ZMPSTE24 |
| CD63 | DVL2 | IGF1R | MIF | PGK1 | PRKCZ | RYK | |
| CD82 | DVL3 | IGF2R | MINPP1 | PHPT1 | PRKDC | SHC1 | |
材料
Response not successful: Received status code 500
精选引用文献
如果需要其他帮助,请通过[email protected]咨询我们的技术服务组。
MISSION是德国默克(Merck KGaA, Darmstadt, Germany)及/或其附属公司的商标。标签许可证。