Merck
MISELLABSA
MilliSentials Lab Labeling System
APAC
Synonym(s):
Labeling System
เลือกขนาด
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
44102408
Quality Level
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
General description
Other Notes:
For existing users of ZD620 and ZD621 printers: Download the updated “MilliSentials” Lab Labeling System Software (with barcode printing features) here.
The MilliSentials Lab Labeling System provides a complete laboratory labeling solution with laboratory grade labels, a compact WIFI capable printer, and custom-designed laboratory labeling software. The laboratory labels are capable of withstanding temperatures from -196°C (liquid nitrogen) to 100°C (boiling water) and provide resistance to harsh chemical solvents (including ethanol, DMSO, xylene). The labels have also been designed with perforations allowing one size to fit across a wide range of laboratory vessels including microcentrifuge tubes, cryovials, petri dishes, cell culture plates, and reagent bottles. The custom-built software features pre-constructed label templates for laboratory vessels, allows labels to be saved for quick repeat printing, and features a spreadsheet upload function for large batch printing. The MilliSentials Lab Labeling System offers a complete labeling system specifically designed for the laboratory.
Properties-
1. MilliSentials Lab Printer-
Width:202 mm (8.0 in)
Height:192 mm (7.5 in)
Weight:2.5 kg (5.5 lbs)
Connection / Communication: USB, F802.11ac WIFI, Bluethooth 4.1
Resolution:300 dpi
Power:Auto-detectable (PFC compliant), 100-240 VAC, 50-60Hz
Warranty: 3 year
2. MilliSential Lab Adaptable Labels-
Label: MilliSentials Lab Adaptable Labels
Vessel Compatibility:0.5 mL Tubes, 0.6 mL Tubes, HPLC vials, 1 mL Tubes, 2 mL Tubes, Cryovials, Plates, Petri Dishes, 15 mL Conical Tubes, 50 mL Conical Tubes, Any Vessel Larger than 5 mL
Temperature Range:-196°C to 100°C
Chemical Compatibility: Water, Isopropyl Alcohol (≤95%), Ethanol (≤95%), Dimethyl - sulfoxide (≤70%), Methanol (≤95%), Acetonitrile (≤75%), Bleach (≤70%), Xylene (≤95%), Acetone (≤95%)
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon-
Ribbon Capacity: ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
Software: MilliSentials Lab Labeling System Software
Software Compatibility: Microsoft Windows 10 OS, version 1909 OS Build 18363.1016 Macintosh(Mac) macOS Catalina, version 10.15.6
Application
Laboratory Sample Labeling
Other Notes
1. MilliSentials Lab Printer
2. MilliSential Lab Adaptable Labels -1 roll
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon - 1 roll
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่ใช้งานง่ายเครื่องมือตามหลักสรีรศาสตร์ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้และโซลูชันการคิดล่วงหน้าสำหรับการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม
Intuitive lab instruments, ergonomic tools, accessible data, and forward-thinking solutions for research, biotech, and pharma laboratories.
โซลูชันอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการจัดการการติดฉลากการวางท่อการแยกและการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันในห้องปฏิบัติการวิจัย
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
ดูทั้งหมด
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค