āđāļĨāļ·āļāļāļāļāļēāļ
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļŠāļīāļāļāđāļēāļāļĩāđ
Quality Level
āļāļģāļĨāļąāļāļŦāļēāļŠāļīāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāļĨāđāļēāļĒāļāļąāļāļāļĒāļđāđāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ āđāļāđāļēāđāļāļāļĩāđ āļāļđāđāļĄāļ·āļāđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļīāļāļāđāļē
General description
Properties-
1. MilliSentials Lab Printer-
Width:202 mm (8.0 in)
Height:192 mm (7.5 in)
Weight:2.5 kg (5.5 lbs)
Connection / Communication: USB, F802.11ac WIFI, Bluethooth 4.1
Resolution:300 dpi
Power:Auto-detectable (PFC compliant), 100-240 VAC, 50-60Hz
Warranty: 3 year
2. MilliSential Lab Adaptable Labels-
Label: MilliSentials Lab Adaptable Labels
Vessel Compatibility:0.5 mL Tubes, 0.6 mL Tubes, HPLC vials, 1 mL Tubes, 2 mL Tubes, Cryovials, Plates, Petri Dishes, 15 mL Conical Tubes, 50 mL Conical Tubes, Any Vessel Larger than 5 mL
Temperature Range:-196°C to 100°C
Chemical Compatibility: Water, Isopropyl Alcohol (âĪ95%), Ethanol (âĪ95%), Dimethyl - sulfoxide (âĪ70%), Methanol (âĪ95%), Acetonitrile (âĪ75%), Bleach (âĪ70%), Xylene (âĪ95%), Acetone (âĪ95%)
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon-
Ribbon Capacity: âž6400 labels printed from 1 roll of ribbon
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
Software: MilliSentials Lab Labeling System Software
Software Compatibility: Microsoft Windows 10 OS, version 1909 OS Build 18363.1016 Macintosh(Mac) macOS Catalina, version 10.15.6
Application
Other Notes
2. MilliSential Lab Adaptable Labels -1 roll
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon - 1 roll
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
āđāļāļĢāļąāļāļĢāļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ (COA)
āļāđāļāļŦāļē āđāļāļĢāļąāļāļĢāļāļāļāļĨāļāļēāļĢāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ (COA) āđāļāļĒāļāļēāļĢāļāļĢāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļ Lot/BatchāļāļāļāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđ āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļ Lot āđāļĨāļ° Batch āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāđāļāđāļāļāļāļĨāļēāļāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāļŦāļĨāļąāļāļāļģāļ§āđāļē âLotâ or âBatchâ.
āļĄāļĩāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāđāļĨāđāļ§āđāļāđāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ?
āļāđāļāļŦāļēāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāļāļĩāđāļāļļāļāđāļāļīāđāļāļāļ·āđāļāđāļāđāđāļāļāļĨāļąāļāđāļāļāļŠāļēāļĢ
āđāļāļ·āđāļāļŦāļēāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĄāļ·āļāđāļāļŦāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāļāđāļēāļĒāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĄāļ·āļāļāļēāļĄāļŦāļĨāļąāļāļŠāļĢāļĩāļĢāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļēāļāļķāļāđāļāđāđāļĨāļ°āđāļāļĨāļđāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļĨāđāļ§āļāļŦāļāđāļēāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļąāļĒāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļĩāļ§āļ āļēāļāđāļĨāļ°āļŦāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāđāļ āļŠāļąāļāļāļĢāļĢāļĄ
Intuitive lab instruments, ergonomic tools, accessible data, and forward-thinking solutions for research, biotech, and pharma laboratories.
āđāļāļĨāļđāļāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļŦāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļģāđāļāđāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļĨāļēāļāļāļēāļĢāļ§āļēāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļĒāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāđāļŦāđāđāļāđāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļāđāļāļŦāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļąāļĒ
MilliSentialsâĒ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
āļāļĩāļĄāļāļēāļāļāļąāļāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļāļāđāļĢāļēāļĨāđāļ§āļāļĄāļĩāļāļĢāļ°āļŠāļāļāļēāļĢāļāđāđāļāļŠāļēāļāļēāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļąāļĒāļāļļāļāļāđāļēāļ āđāļāđāđāļāđ āļāļĩāļ§āļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ āļ§āļąāļŠāļāļļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ āļāļēāļĢāļŠāļąāļāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļāļēāļāđāļāļĄāļĩ āđāļāļĢāļĄāļēāđāļāļāļĢāļēāļāļĩ āļāļēāļĢāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ āđāļĨāļ°āļāļ·āđāļ āđ āļāļĩāļāļĄāļēāļāļĄāļēāļĒ.
āļāļīāļāļāđāļāļāđāļēāļĒāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ