Merck
ข้ามไปที่
95280
Water
tested according to Ph. Eur.
Synonym(s):
Aqua Purificata
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used in the preparation of NiCl2 solution and imaging buffer for immobilization of DNA on the substrate.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
W350095284W3513
Water tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Water
Water sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Water
Water Molecular Biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Water
Water BioPerformance Certified
Sigma-Aldrich
W3513
Water
description
tested according to Ph. Eur.
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Molecular Biology, sterile filtered
description
BioPerformance Certified
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
vapor pressure
3 mmHg
vapor pressure
3 mmHg
vapor pressure
-
vapor pressure
3 mmHg
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Water
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
nwg
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
  1. what will be nitrate content in this water ? we require LOW TOC content and nitrate free water. Can this water meets our requirement ?
    1 answer
    1. The maximum allowable nitrate concentration in this product is 0.2 ppm.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters