Merck
ข้ามไปที่
95284
Water
for molecular biology, suitable for FISH
Synonym(s):
H2O
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
FISH: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
ชื่อสินค้า
Water, Molecular Biology, sterile filtered
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
sterile filtered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
FISH: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
conductivity
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular biology grade water is sterile filtered and ready to use, free from DNase, RNase, phosphatase, and protease contamination.
Application
Water, sterile filtered has been used:
  • for cloning and plasmid construction.
  • for restriction digestion of PCR amplicons in polysaccharide A (PSA) restriction method.
  • in RNA isolation.
  • fluorescence in situ hybridization (FISH).
  • to dilute the samples of CVF (cervicovaginal fluid) and menstrual extracts for testing specificity through reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA.
  • for DNA quantification using quantitative polymerase chain reaction (qPCR).
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
95280W3500W3513
Water Molecular Biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Water
Water tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Water
Water sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Water
Water BioPerformance Certified
Sigma-Aldrich
W3513
Water
description
Molecular Biology, sterile filtered
description
tested according to Ph. Eur.
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
BioPerformance Certified
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
BioPerformance Certified
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
5-7
pH
-
pH
5-7
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Water
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters