Merck
ข้ามไปที่
W3500
Water
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(s):
Cell culture grade water, Ultra-filtered Water
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
18.02
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mL endotoxin
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is a very low endotoxin (less than 1 EU/mL), 0.2 micron filtered.
Application
For use in the preparation of cell culture media, and cell suspension and washing solutions.
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
9528095284W3513
Water sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Water
Water tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Water
Water Molecular Biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Water
Water BioPerformance Certified
Sigma-Aldrich
W3513
Water
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
tested according to Ph. Eur.
description
Molecular Biology, sterile filtered
description
BioPerformance Certified
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
5-7
pH
-
pH
5-7
pH
5-7
vapor density
<1 (vs air)
vapor density
<1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
<1 (vs air)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Water
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
nwg
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it deionized? How is it sterilized?
    1 answer
    1. This product is deionized and distilled during production, but it is not guaranteed to be completely ion-free as ICP analysis is not performed. This product is sterilized by 0.2 µm sterile filtration rather than autoclaving. Sterility testing is performed and confirmed in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/w3500
      Helpful?
  2. Is this product deionized?
    1 answer
    1. This product is deionized and distilled during production. However, it is not subjected to ICP analysis, so it is not warranted to be ion-free.
      Helpful?
  3. How is this product used?
    1 answer
    1. This product is tested for use in cell culture. Parameters such as cytotoxicity, pH, and endotoxin are measured. It may be used for any general application but is of most interest to customers doing cell culture work. It has not been tested for RNAse, DNAse, or protease activity.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/coa/SIGMA/W3500/RNBL9398
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters