Merck
ข้ามไปที่
137274
MES sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Synonym(s):
MES sodium salt, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid sodium salt
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C6H12NNaO4S
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
217.22
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
3765682
MDL number:
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin and microbial; tested
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Application
MES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of MES is 5.96 which makes MES an ideal candidate for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.MES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagents. MES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins and blood components.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
M3885M5057M3058
MES sodium salt EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137274
MES sodium salt
MES sodium salt ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES sodium salt
MES sodium salt BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
M5057
MES sodium salt
MES sodium salt BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M3058
MES sodium salt
description
EMPROVE® EVOLVE
description
≥99% (titration)
description
BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline powder
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for component for culture media, suitable for molecular biology
technique(s)
pH adjustment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin and microbial; tested
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ MES sodium salt
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดด้วยโปรแกรม Emprove®
เร่งการรับรอง, รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และประหยัดเวลาด้วย Emprove® Dossiers.
Download Dossiers
หมายเหตุ: คุณจะถูกนำไปยัง EmproveSuite.com ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แยกจากกันกับ SigmaAldrich.com และ อาจแตกต่างกัน
ลงทะเบียนฟรีและเข้าถึง Emprove® Dossiers ภายในไม่กี่นาที อัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อปลดล็อกเนื้อหาขั้นสูงและปรับแต่งได้ใน Emprove® Suite
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม? เยี่ยมชมหน้าความช่วยเหลือของโปรแกรม Emprove®.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
มีปัญหาในการหาผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขล็อต/ชุดใช่หรือไม่?
หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกรวมกับขนาดบรรจุภัณฑ์/จำนวนเมื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์ (ตัวอย่าง: T1503-25G) กรุณาตรวจสอบว่า คุณกรอกเพียงหมายเลขผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในช่อง “หมายเลขผลิตภัณฑ์” (ตัวอย่าง: T1503).
ตัวอย่าง:
T1503
หมายเลขสินค้า
-
25G
ขนาด/จำนวนแพ็ก
ตัวอย่างเพิ่มเติม:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
กรอกข้อมูลในฐานะ 1.000309185)
มีปัญหาหรือไม่ โปรดติดต่อ บริการทางเทคนิค เพื่อความช่วยเหลือ