เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solution
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือApplication
PEXBUFF transfection enhancer increases the efficiency of CRISPR based RNP gene editing experiments. When added during RNP preparation workflow, PEXBUF increases editing.
Features and Benefits
- GRAS: generally regarded as safe
- Increases gene editing rates
- Easy workflow addition
- Works with various CAS9-based editors
Disclaimer
This product is covered by PCT/US2022/079037 and sold for research use only. Commercial use will require a license from Sigma-Aldrich. For licensing questions, please contact [email protected].
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?