เลือกขนาด
| ขนาดแพ็ก | SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 kit (4 components)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
PURedit translational-grade CRISPR reagents are engineered to meet superior manufacturing standards that enable consistent, high-quality performance every time.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High Quality for preclinical and early clinical research
- Highest performance efficiency of any Cas9 variant
- Ready to inject/transfect
Packaging
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Preparation Note
Other Notes
- one vial of PURedit Cas9 Recombinant Protein
- one vial of PURedit Transfection Buffer
- one vial of Reconstitution Buffer
- one vial of Dilution Buffer
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Legal Information
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1 kit (4 components) | packaging pkg of 1 kit (4 components) | packaging pkg of 1 kit (3 components) | packaging pkg of 1 kit (3 components) |
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
รวม sgRNA ที่รับประกันกับผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ CRISPR ที่ครอบคลุมของเรารวมถึง Cas9 และตัวทำปฏิกิริยาการจัดส่งเพื่อการปรับเปลี่ยนจีโนมที่มีประสิทธิภาพด้วยความจำเพาะที่สูงขึ้น
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.