Merck
หน้าแรกการโคลนและการแสดงออกโปรโตคอลย่อยเอนไซม์จำกัด
โปรโตคอลย่อยเอนไซม์จำกัด
คอลเลกชันจำกัดเอนไซม์ของเราได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับการย่อยอาหารโดยใช้บัฟเฟอร์ที่ไม่ซ้ำกันห้า เมื่อย่อยดีเอ็นเอโดยใช้เอนไซม์เดียวให้ใช้บัฟเฟอร์ที่ให้มาพร้อมกับเอนไซม์
โปรโตคอลสำหรับการย่อยดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์จำกัดเดี่ยว
  1. เติมส่วนประกอบลงในท่อที่สะอาดตามลำดับที่แสดง:
         1 µL ดีเอ็นเอ (ความเข้มข้น 1 µg/µL)
         2 µL บัฟเฟอร์ 10 เท่า
         1 µL
         µL จำกัดเอนไซม์ 16 น้ำปราศจากเชื้อ
  2. บ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิการย่อยอาหาร (ปกติ 37°C) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  3. หยุดการย่อยอาหารด้วยการยับยั้งความร้อน (อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 15 นาที) หรือเติม EDTA ความเข้มข้นขั้นสุดท้าย 10 มม.
  4. ดีเอ็นเอย่อยพร้อมใช้งานในการใช้งานวิจัย
เมื่อใช้เอนไซม์อุดตันสองตัวพร้อมกันขั้นแรกให้ตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ในบัฟเฟอร์แต่ละตัวโดยใช้ตารางใน การอ้างอิงบัฟเฟอร์ของเอนไซม์อุดตัน หากทั้งคู่มีกิจกรรม 100% ในบัฟเฟอร์เดียวกันคุณสามารถดำเนินการกับโปรโตคอลการย่อยอาหารสองครั้งของคุณโดยใช้บัฟเฟอร์นั้น หรือสามารถกำหนดบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมที่สุดได้จาก แผนผังของการย่อยสองครั้งทั่วไป ในบางกรณีแนะนำให้ย่อยอาหารตามลำดับเนื่องจากบัฟเฟอร์ไม่เข้ากัน (องค์ประกอบหรืออุณหภูมิ)
โปรโตคอลสำหรับการย่อยดีเอ็นเอที่มีเอนไซม์อุดตันสองตัว
  1. เติมส่วนประกอบลงในท่อที่สะอาดตามลำดับที่แสดง:
         1 µL ดีเอ็นเอ (ความเข้มข้น 1
         µL/µL) 2
         µL บัฟเฟอร์ 10 เท่า 1
         µL แต่ละเอนไซม์ µg กัด 15 น้ำปราศจากเชื้อ
  2. บ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิการย่อยอาหาร (ปกติ 37°C) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  3. หยุดการย่อยอาหารด้วยการยับยั้งความร้อน (อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 15 นาที) หรือเพิ่ม EDTA ความเข้มข้นขั้นสุดท้าย 10 มม.
  4. ดีเอ็นเอย่อยพร้อมใช้งานในการใช้งานวิจัย
โปรโตคอลสำหรับการย่อยดีเอ็นเอแบบต่อเนื่อง
  1. เติมส่วนประกอบลงในท่อที่สะอาดตามลำดับที่แสดง:
         1 µL ดีเอ็นเอ (ความเข้มข้น 1 µg/µL)
         2 µL บัฟเฟอร์ 10 เท่า
         1 µL
         µL จำกัดเอนไซม์ 16 น้ำปราศจากเชื้อ
  2. บ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิการย่อยอาหาร (ปกติ 37°C) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  3. หยุดการย่อยอาหารด้วยการยับยั้งความร้อน (อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 15 นาที) หรือเติม EDTA ความเข้มข้นขั้นสุดท้าย 10 มม.
  4. กู้คืน DNA โดยใช้ชุด µg บริสุทธิ์: ระงับใหม่และเจือจาง DNA เป็น 1 µL/ตารางเมตร
  5. เตรียมการย่อยอาหารครั้งที่สองตามขั้นตอนที่ 1 ทำตามขั้นตอนที่ 3
  6. ดีเอ็นเอย่อยพร้อมใช้งานในการใช้งานวิจัย