Merck
หน้าแรกqPCRQPCR ที่ใช้การตรวจสอบ
QPCR ที่ใช้การตรวจสอบ
ฟังก์ชัน qPCR ที่ใช้การตรวจสอบโดยการรับรู้ลำดับที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ PCR ที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจาก วิธี SYBR ® Green qPCR ที่ใช้สีย้อมแบบ Intercalating เพื่อผูก DNA ที่มีสองชั้นทั้งหมด QPCR ที่ใช้โพรบจะใช้โพรบเฉพาะเป้าหมายที่ติดฉลากเรืองแสง เทคนิคนี้ให้ความจำเพาะและความไวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีการติดฉลากเฉพาะดีเอ็นเอโมเลกุลเท่านั้น สีย้อมเรืองแสงอื่นๆยังสามารถใช้ร่วมกับ qPCR ที่ใช้โพรบเพื่อติดฉลากระบุขยายและหาจำนวนลำดับต่างๆ
รีเอเจนต์ qPCR ที่ใช้โพรบของเรามีให้เป็น ReadyMixes ที่มีกิจกรรมเริ่มต้นร้อนเพื่อส่งเสริมความจำเพาะและความไวที่สูงขึ้น   ผลิตภัณฑ์ LuminoCt ® ของเราได้รับการจัดเตรียมให้เหมาะกับเครื่องมือ qPCR ทั่วไปและ  น้ำยา KiCqStart ® ของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องมือ qPCR ต่างๆ
เร็ว/QPCR ทั่วไป:
  • KiCqStart® –รูปแบบสำหรับเครื่องมือ QPCR หลักทั้งหมด
  • LuminoCt® –เข้ากันได้กับ cyclers ส่วนใหญ่
QPCR ทั่วไป
รวดเร็ว/QPCR ทั่วไป
KiCqStart® ReadyMix ™–ปรับแต่งเครื่องมือ
KiCqStart® Probe PCR มีกลไกการสตาร์ทร้อนที่เข้มงวดเพื่อความจำเพาะที่สูงขึ้น มาสเตอร์มิกซ์ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับ qPCR เพียงเพิ่มไพรเมอร์โพรบและน้ำเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ของคุณให้เสร็จสิ้น KiCqStart® สามารถใช้งานร่วมกับโ พรบฟลูออเรสเซนต์ชนิดต่างๆรวมถึง  โพรบ TaqMan ®, Molecular Beacons, โพรบ LightCycle ® และโพรบ Scorpion ® เลือก ผลิตภัณฑ์ KiCqStart ® ด้านล่างที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ !
KiCqStart ® ReadyMix ™ - เครื่องมือที่ปรับให้เหมาะสม
Loading
LuminoCt® ReadyMixes - ปรับให้เหมาะสมมากที่สุด
LuminoCt® ทำ qPCR ได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 25 นาทีโดยไม่สูญเสียความแม่นยำความแม่นยำหรือความไว ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็น ReadyMix ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยแอนติบอดี JumpStart Taq เพื่อการเปิดใช้งานที่รวดเร็วและความไวที่เหนือชั้น ReadyMix จะช่วยขจัดความจำเป็นในการปรับสภาพการวิเคราะห์ให้เหมาะสมและสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือ qPCR ที่มีอยู่ทั่วไปได้ บ่อยครั้งที่ผู้ใช้สามารถซื้อชุดทดสอบสร้างชุดทดสอบและทำงานได้อย่างถูกต้อง
LuminoCt ReadyMixes - ที่ดีที่สุด
Loading
QPCR ทั่วไป
เริ่มการอ่านค่า JumpStart Taq สำหรับ qPCR แบบทั่วไป
JumpStart ReadyMixes ของเราเหมาะสำหรับปริมาณงานสูงพวกเขามีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับ qPCR เพียงแค่รวมเข้ากับการตรวจจับฟลูออเรสเซนต์ไพรเมอร์และเทมเพลต JumpStart Taq ReadyMix แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าตรงที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีการตรวจจับของคุณเองได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุดเนื่องจากไม่มีการรวมไว้
ประสิทธิภาพการขยายที่เหนือกว่าด้วย CT ที่ต่ำกว่า
Loading