Merck
หน้าแรกSilver Nanomaterials: Properties & Applications
Silver Nanomaterials: Properties & Applications
Steven J. Oldenburg, Ph. D., President,
nanoComposix, Inc. San Diego, California 92111
บทนำ
วัสดุนาโนสีเงินมีคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและแสงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งถูกใช้ประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การฟื้นตัวของความสนใจในประโยชน์ของเงินเป็นสารต้านจุลชีพในวงกว้างได้นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายร้อยรายการที่รวมอนุภาคนาโนเงินเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนพื้นผิวและในเสื้อผ้า คุณสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนสีเงินเป็นที่สนใจเนื่องจากการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งของอนุภาคนาโนสีเงินกับความยาวคลื่นเฉพาะของแสงเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตอบสนองทางแสง tunable และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโมเลกุลของผู้รายงานที่มีความสว่างเป็นพิเศษตัวดูดซับความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและ " เสาอากาศ " นาโนสเกลที่ขยายความแข็งแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในท้องถิ่นเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของอนุภาคนาโน ที่นี่เราสรุปว่าวิศวกรรมที่แม่นยำของขนาดอนุภาคนาโนเงินและรูปร่างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
สัณฐานวิทยาและการทำงานของพื้นผิว
เงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยาระหว่างการผลิตนาโนวัสดุเงินสามารถปรับแต่งเพื่อผลิตอนุภาคนาโนเงินคอลลอยด์ที่มีความหลากหลายของสัณฐานรวมทั้งทรงกลมนาโนแบบ monodisperse, prims สามเหลี่ยมหรือ nanoplates, ก้อน, สายไฟและนาโน (รูปที่ 1) สำหรับการประยุกต์ใช้งานหลายอย่างเคมีพื้นผิวสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางแสงที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอนุภาคนาโนแต่ละตัวต้องได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่ต้องการในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย เคมีพื้นผิวของอนุภาคเช่นความแข็งแรงในการยึดเกาะกลุ่มการทำงานและขนาดของสารสูงสุดที่เคลือบอนุภาคสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ระดับการควบคุมพฤติกรรมของอนุภาคเพิ่มเติม ในสื่อน้ำอนุภาคนาโนจำนวนมากมีความเสถียรทางไฟฟ้าผ่านการเพิ่มสายพันธุ์ที่มีประจุที่พื้นผิวอนุภาค สามารถควบคุมการชาร์จพื้นผิวของอนุภาคนาโนสีเงินได้โดยการเคลือบอนุภาคด้วยไอออนซิเตรตเพื่อให้ประจุลบที่แข็งแกร่ง หรือแทนที่ไอออนซิเตรตด้วย polyethylenimine (BPEI) ที่แยกออกมาจะสร้างพื้นผิวที่มีความหนาแน่นของอะมีนด้วยประจุบวกสูง สาร capping อื่นๆให้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: อนุภาคนาโนเคลือบ polyethylene glycol (PEG) มีเสถียรภาพที่ดีในสารละลายความเข้มข้นของเกลือสูงในขณะที่อนุภาคที่เคลือบด้วยกรด lipoic มีกลุ่มคาร์บอกซิลที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมทางชีวภาพ
ไมโครกราฟอิเล็กตรอนของเกียร์แสดงให้เห็นถึงวัสดุนาโนสีเงินที่มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน จากซ้ายไปขวาภาพจะแสดงทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 nm ก้อนที่วัดได้ 75 nm ในแต่ละด้านแผ่นนาโนรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านข้าง 120 nm และนาโนโวเรสเงินยาว แต่ละรูปร่างจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนพื้นหลังที่มีความเปรียบต่างแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่แม่นยำเหนือการสังเคราะห์วัสดุนาโน
รูปที่ 1กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของขนาดและสัณฐานวิทยาที่เป็นไปได้โดยการควบคุมเคมีปฏิกิริยาและจลนศาสตร์ในระหว่างการสังเคราะห์สารละลายเฟสของวัสดุนาโนเงิน: (จากซ้ายไปขวา) ทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 nm, ลูกบาศก์ 75 nm, นาโนเพลทรูปสามเหลี่ยมขนาด 120 nm และนาโนโนสีเงิน
Optical Properties
อนุภาคนาโนโลหะที่มีเกียรติอื่นๆแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับแสงซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนการนำบนพื้นผิวโลหะได้รับการสั่นสะสมเมื่อพวกเขาตื่นเต้นกับแสงที่ความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจง การสั่นนี้หรือที่เรียกว่าการสะท้อนพลาสมาบนพื้นผิว (SPR) ทำให้ความเข้มข้นของอนุภาคนาโนสีเงินดูดซับและกระจายตัวสูงกว่าอนุภาคนาโนที่ไม่ใช่พลาสมาโนที่มีขนาดเท่ากันมาก คุณสมบัติการดูดซับอนุภาคนาโนสีเงินและการกระจายสามารถปรับได้โดยการควบคุมขนาดของอนุภาครูปร่างและดัชนีหักเหในท้องถิ่นใกล้กับพื้นผิวของอนุภาค
theextinctio  nspectra ของขนาดที่แตกต่างกันของ ทรงกลมและนาโนเพลท Silve และการปรากฏตัวของการกระจายตัวเจือจางของอนุภาคนาโนจะแสดงใน รูปที่ 2 นาโนสเฟียร์ขนาดเล็กจะดูดซับแสงเป็นหลักและมียอดสะท้อนพลาสมอนใกล้ 400 นาโนเมตรในขณะที่ทรงกลมขนาดใหญ่จะแสดงการกระเจิงที่เพิ่มขึ้นและมียอดที่ขยายและเปลี่ยนไปสู่ความยาวคลื่นที่ยาวขึ้น นาโนเพลทสีเงินเนื่องจากรูปร่าง anisotropic ของพวกเขามีส่วนตัดขวางที่ดูดซับและกระจายขนาดใหญ่มากทั่วภูมิภาคที่มองเห็นได้และใกล้ IR ของสเปกตรัม ด้วยการควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาของแผ่นได้อย่างแม่นยำสามารถปรับเสียงสะท้อนพลาสมาให้มีความยาวคลื่นเฉพาะ (รูปที่ 2)
กราฟสองชุดที่มีตัวอย่างภาพที่สอดคล้องกันของอนุภาคนาโนเงินในการแก้ปัญหา กราฟด้านบนแสดงสเปกตรัมการสูญเสียด้วยแสงสำหรับนาโนทรงกลมสีเงินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ถึง 100 นาโนเมตรซึ่งแสดงด้วยเส้นโค้งที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันโดยมีการเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเมื่อขนาดเพิ่มขึ้น ด้านล่างเป็นขวดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสีในสารละลายที่มีนาโนทรงกลมเหล่านี้ตั้งแต่ใสถึงเหลือง กราฟด้านล่างแสดงสเปกตรัมการสูญพันธุ์สำหรับนาโนเพลทสีเงินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 50 ถึง 150 นาโนเมตรโดยมีเส้นโค้งที่ยืดผ่านช่วงความยาวคลื่นที่กว้างขึ้นและเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงเมื่อขนาดเพิ่มขึ้น ขวดบรรจุที่อยู่ติดกันจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสีที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาซึ่งแตกต่างจากสีใสถึงสีม่วงเข้ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมรูปร่างและขนาดของอนุภาคนาโนสามารถปรับแต่งการสะท้อนพลาสมาในพื้นที่สเปกตรัมที่มองเห็นได้และใกล้อินฟราเรดได้อย่างไร
รูปที่ 2เลือกสเปกตรัมการสูญเสียแสงและลักษณะการแก้ปัญหาของนาโนทรงกลมสีเงินระหว่าง 10 และ 100 นาโนเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง (ด้านบน) และนาโนเพลทสีเงินระหว่าง 50 และ 150 นาโนเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง (ด้านล่าง) ควบคุมรูปร่างและขนาดของอนุภาคนาโนช่วยให้สามารถปรับเสียงสะท้อนพลาสมาได้ทั่วทั้งส่วนที่มองเห็นได้และใกล้อินฟราเรดของสเปกตรัม
Anti-microbial Properties
ไอออนสีเงินเป็นสารต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับกลุ่ม thiol ของเอนไซม์แบคทีเรียที่สำคัญและโปรตีนที่มีผลต่อการหายใจของเซลล์ส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์ ความเป็นพิษเฉพาะต่อแบคทีเรียในขณะที่รักษาความเป็นพิษต่ำสำหรับมนุษย์ได้นำไปสู่การรวมตัวของเงินในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงแผลแผลวัสดุบรรจุภัณฑ์และการเคลือบผิวป้องกันการเปรอะเปื้อน
กลไกการต้านจุลชีพของอนุภาคนาโนซิลเวอร์เป็นเพียงแหล่งที่มาของพื้นที่ผิวสูงสำหรับไอออนสีเงินในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำอนุภาคออกซิไดซ์ในที่มีออกซิเจนและโปร ตอนปล่อยไอออน AG + เมื่อพื้นผิวอนุภาคละลาย นี่คือการบำรุงรักษาของความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพบนไอออนสีเงินในโซลูชันที่หลากหลายซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพการต้านจุลชีพในระยะยาวของอนุภาคนาโนสีเงิน อัตราการปล่อยไอออนสีเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงขนาดรูปร่าง capping agent สถานะการรวมและสภาพแวดล้อม อนุภาคนาโนสีเงินขนาดเล็กหรือ anisotropic มักจะมีอัตราการปล่อยไอออนที่เร็วที่สุดเนื่องจากพลังงานพื้นผิวสูงของพื้นผิวนาโนที่โค้งหรือตึง  สภาพแวดล้อมของอนุภาคนาโนยังมีความสำคัญสูงอุณหภูมิสูงคลอรีนไทโอลและออกซิเจนทั้งหมดส่งผลกระทบอย่างมากต่อการปล่อยไอออน
การติดแท็กและการกำหนดเป้าหมายสำหรับการสร้างภาพชีวภาพ
อนุภาคนาโนสีเงินดูดซับและกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพพิเศษและถูกนำมาใช้ในการติดแท็กและการใช้งานภาพ ส่วนตัดขวางที่กระจายสูงของอนุภาคนาโนช่วยให้อนุภาคนาโนสีเงินแต่ละชิ้นสามารถถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบมืด (รูปที่ 3) หรือระบบการถ่ายภาพ hyperspectral โดยการเชื่อมต่อ biomolecules เช่นแอนติบอดีหรือเปปไทด์กับพื้นผิวของอนุภาคนาโนเงินอนุภาคนาโนเงินสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์ สิ่งที่แนบมาของการกำหนดเป้าหมายโมเลกุลกับพื้นผิวสามารถทำได้ผ่านทางการดูดซึมทางกายภาพบนพื้นผิวอนุภาคนาโนหรือผ่านการมีเพศสัมพันธ์โควาเลนต์เช่นการใช้เอทิล (dimethylaminopropyl) carboximide (EDC) เพื่อเชื่อมโยง amines ฟรีในแอนติบอดีกับกลุ่มคาร์บอกซิลที่มีอยู่ในอนุภาคนาโนที่ปกคลุมด้วยกรด lipoic
ชุดภาพไมโครสโคปในพื้นที่มืดที่แสดงอนุภาคนาโนสีเงิน จากซ้ายไปขวา: ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 nm ที่มีสีกระจายแสงสีน้ำเงินสดใสนาโน 75 nm ที่มีสีเขียวอมเขียวและนาโนรูบิ 100 nm ที่มีสีส้มแดง ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มความสามารถในการกระจายสีในอนุภาคนาโนสีเงินโดยการปรับขนาดและรูปร่างของมัน
รูปที่ 3ภาพไมโครสโคปในพื้นที่มืด (จากซ้ายไปขวา) นาโนสเฟียร์สีเงินเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 นาโนเมตรนาโนสีเงินเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 นาโนเมตรและนาโนสีเงินเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 นาโนเมตรแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับแต่งสีกระจายของป้ายนาโนสีเงินตามขนาดและรูปร่าง
การประยุกต์ใช้งานอื่นๆสำหรับอนุภาคนาโนเงินในการใช้งานทางชีวภาพจะขึ้นอยู่กับการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นบนพื้นผิวและใกล้กับพื้นผิวของอนุภาคนาโนเงิน ที่ความยาวคลื่นสะท้อนพลาสมอนอนุภาคนาโนสีเงินทำหน้าที่เป็นเสาอากาศนาโนสเกลเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในท้องถิ่น
หนึ่งเทคนิคสเปกโตรสโคปที่ได้รับประโยชน์จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นคือรามันสเปกโตรสโกปีซึ่งโมเลกุลสามารถระบุได้โดยโหมดการสั่นสะเทือนที่เป็นเอกลักษณ์  ในขณะที่การกระเจิงของโฟตอนรามันภายในจากโมเลกุลอ่อนแอและต้องใช้เวลาในการวัดนานเพื่อให้ได้สเปกตรัมรามัน Surface Enhanced Raman scattering (SERS) จากโมเลกุลที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวของอนุภาคนาโนสีเงินพลาสมาช่วยเพิ่มสัญญาณรามันได้อย่างมาก ผล SERS สามารถเพิ่มการกระจายของรามานของโมเลกุลที่ถูกผูกไว้ได้มากถึง 14 ลำดับของขนาดที่ช่วยให้การตรวจจับแม้โมเลกุลเดียว
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากผลของสนามที่เพิ่มขึ้นนี้ได้โดยการวางฟลูออโรโพเรห่างจากพื้นผิวของอนุภาคนาโนสีเงินในระยะสั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเรืองแสงที่เพิ่มขึ้นของพื้นผิว (SEF) ซึ่งอาจเพิ่มความเข้มของการปล่อยฟลูออโรโพเรตามลำดับขนาด การเพิ่มประสิทธิภาพของฟลูออโรสามารถนำมาประกอบกับสองผลกระทบ: 1) การโฟกัสของแสงที่เข้ามาเนื่องจากการดูดซึมขนาดใหญ่และการกระจายส่วนข้ามของอนุภาคพลาสมาและ 2) การลดลงของอายุการใช้งานของฟลูออโรฟิลที่ช่วยให้สถานะตื่นเต้นที่จะกลับไปยังสถานะพื้นดินที่ความถี่สูงขึ้น  ผลกระทบดังกล่าวขึ้นอยู่กับการทับซ้อนกันของคุณสมบัติทางแสงของฟลูออโรและอนุภาคนาโนและตำแหน่งทางกายภาพของฟลูออโรโฟเรรอบอนุภาค
แผนผังแสดงกลยุทธ์การแนบที่แตกต่างกันที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผล SERS และ SEF ที่ดีที่สุดด้วยโมเลกุลสีย้อมแสดงใน รูปที่ 4 การติดโมเลกุลสีย้อมเข้ากับอนุภาคนาโนโลหะโดยทั่วไปจะส่งผลให้เกิดการปล่อยไอเสียเนื่องจากการถ่ายโอนพลังงานระหว่างสถานะถูกกระตุ้นของฟลูออโรโฟเร่และสถานะอิเล็กทรอนิกส์ของโลหะ  อย่างไรก็ตามสเปกตรัมรามันของโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงที่พื้นผิวของอนุภาค (รูปที่ 4 ก) การเว้นระยะฟลูออโรฟิลห่างจากพื้นผิวของอนุภาคเล็กน้อยจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการชุบฟลูออเรสเซนซ์แต่จะยังคงมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในท้องถิ่นที่สูงส่งผลให้การปล่อยแสงจากโมเลกุลเพิ่มขึ้นอย่างมาก
สองสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของฟลูออโรฟิลออโรอินทรีย์บนพื้นผิวโลหะ ในสถานการณ์ A ฟลูออโรเรซิ่นจะถูกติดโดยตรงกับซับสเตรตซึ่งนำไปสู่การเรืองแสงที่ดับและสเปกตรัมรามันที่เพิ่มขึ้นบนพื้นผิวที่แข็งแกร่ง ในสถานการณ์ B ฟลูออโรฟิลออโรจะถูกเว้นระยะจากซับสเตรตส่งผลให้เกิดการเรืองแสงที่ดีขึ้นและสัญญาณรามานที่อ่อนลง
รูปที่ 4 (A)ฟลูออโรฟิลออโรออร์แกนิกที่ติดโดยตรงกับพื้นผิวโลหะมักจะมีการดับเรืองแสงแต่พื้นผิวที่แข็งแกร่งเพิ่มสเปกตรัมรามัน (B) การเว้นระยะฟลูออโรเรซิ่นออกจากพื้นผิวโลหะจะส่งผลให้เกิดการเรืองแสงที่พื้นผิวเพิ่มขึ้น
Nanomedicine และ nanotoxicology
การใช้อนุภาคนาโนสีเงิน I nin-Vitr oan DIN-viv แอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการติดฉลากและนาโนแท็กที่ใช้อนุภาคนาโนสีเงินแล้วการใช้งานอื่นๆสำหรับอนุภาคนาโนสีเงินยังรวมถึงการใช้เป็นแหล่งความร้อนสำหรับ hyperthermia และการปลดปล่อยความร้อนจากการเคลือบผิวอนุภาค อนุภาคนาโนเงินยังสามารถรวมเข้ากับโครงสร้างหลัก/เปลือกซึ่งเปลือกซิลิกาที่ไม่มีรูปร่างจะเติบโตอย่างสม่ำเสมอบนเมล็ดนาโนซิลเวอร์ เปลือกหอยสามารถมีกลุ่มการทำงานที่หลากหลายซึ่งรวมอยู่ภายในช่วยให้ฟลูออโรฟอรอเรสโมเลกุลของยาหรือโมเลกุลอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงอื่นๆสามารถรวมเข้ากับเปลือกสำหรับการติดฉลากหรือการใช้งานการจัดส่งยา
การใช้งานทางชีวการแพทย์ในอนาคตของอนุภาคนาโนสีเงินจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคนาโนกับระบบชีวภาพเพื่อให้เข้าใจได้ดี Fo Rin-viv oapplications ความท้าทายที่สำคัญคือการออกแบบอนุภาคที่มีเวลาในการไหลเวียนนานและความเป็นพิษต่ำ  การทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอนุภาคนาโน I nin-viv osystems มีความซับซ้อนโดยความซับซ้อนของอนุภาคนาโนทั้งตัวเองและสภาพแวดล้อมของพวกเขา ชะตากรรมทางชีวภาพและการขนส่งอนุภาคนาโนขึ้นอยู่กับลักษณะหลักของอนุภาค (เช่นเคมีหลักขนาดรูปร่างความเป็นผลึกพื้นผิวและสถานะการรวม) แต่ยังขึ้นอยู่กับลักษณะรองที่พึ่งพาปฏิสัมพันธ์อนุภาคนาโนกับระบบชีวภาพเป้าหมาย (เช่นโปรตีนโคโรนาอัตราการสลายตัวการกระจายตัวทางชีวภาพ)
สรุป
คุณสมบัติต้านจุลชีพของอนุภาคนาโนสีเงินที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการรวมอนุภาคนาโนสีเงินในการใช้งานทางชีวภาพ การควบคุมระดับสูงที่มีอยู่สำหรับการปรับขนาดรูปร่างและพื้นผิวของอนุภาคนาโนสีเงินให้ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างวัสดุที่ใช้งานได้สำหรับการใช้งานทางชีวภาพแต่ยังสำหรับความเข้าใจกลไกพื้นฐานของการขนส่งและการปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคนาโนในระบบชีวภาพ ความเข้าใจนี้ควบคู่ไปกับการก่อสร้างนาโนคอมโพสิตเงินอเนกประสงค์ที่ซับซ้อนมากขึ้นจะช่วยให้โพรบนาโนที่ใช้เงินรุ่นต่อไปอุปกรณ์และการบำบัด
พอร์ตโฟลิโอวัสดุวิทยาศาสตร์ของเรามีวัสดุนาโนสีเงินที่โดดเด่น (อนุภาคนาโน, นาโนทรงกลม, นาโนเพลทฯลฯ) ที่มีฟังก์ชั่นพื้นผิวที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ชีวการแพทย์
ข้อมูลอ้างอิง
1.
Rai M, Yadav A, Gade A. 2009. Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials. Biotechnology Advances. 27(1):76-83. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2008.09.002
2.
Marambio-Jones C, Hoek EMV. 2010. A review of the antibacterial effects of silver nanomaterials and potential implications for human health and the environment. J Nanopart Res. 12(5):1531-1551. https://doi.org/10.1007/s11051-010-9900-y
3.
Sondi I, Salopek-Sondi B. 2004. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria. Journal of Colloid and Interface Science. 275(1):177-182. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.02.012
4.
Kim JS, Kuk E, Yu KN, Kim J, Park SJ, Lee HJ, Kim SH, Park YK, Park YH, Hwang C, et al. 2007. Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 3(1):95-101. https://doi.org/10.1016/j.nano.2006.12.001
5.
Carlson C, Hussain SM, Schrand AM, K. Braydich-Stolle L, Hess KL, Jones RL, Schlager JJ. 2008. Unique Cellular Interaction of Silver Nanoparticles: Size-Dependent Generation of Reactive Oxygen Species. J. Phys. Chem. B. 112(43):13608-13619. https://doi.org/10.1021/jp712087m
6.
Moskovits M. 1978. Surface roughness and the enhanced intensity of Raman scattering by molecules adsorbed on metals. The Journal of Chemical Physics. 69(9):4159-4161. https://doi.org/10.1063/1.437095
7.
Kneipp K, Wang Y, Kneipp H, Perelman LT, Itzkan I, Dasari RR, Feld MS. Single Molecule Detection Using Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS). Phys. Rev. Lett.. 78(9):1667-1670. https://doi.org/10.1103/physrevlett.78.1667
8.
Geddes CD, Lakowicz JR. 2002. 12(2):121-129. https://doi.org/10.1023/a:1016875709579
9.
Powers KW, Palazuelos M, Moudgil BM, Roberts SM. 2007. Characterization of the size, shape, and state of dispersion of nanoparticles for toxicological studies. Nanotoxicology. 1(1):42-51. https://doi.org/10.1080/17435390701314902