Merck
216577
Amberlite IRC-50S
400 μm (wet)
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
關於此項目
CAS 編號:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
Amberlite IRC-50S, 400 μm (wet)
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
800 °F
particle size
400 μm (wet)
Features and Benefits
Weakly acidic resin with carboxylic acid functionality which is useful in catalytic applications.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)