登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
| 您/SKU | 供貨能力 | 價格 |
|---|
關於此項目
線性公式:
F2C6H3CH2ZnBr
CAS 編號:
分子量::
272.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況
concentration
0.5 M in THF
density
0.993 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VZULWCCPBONIMY-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示詞
Danger
靶向器官
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
存儲類別/等級
3 - Flammable liquids
閃點 (F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3