Merck
572381
氧化钇掺杂的氧化铈(IV)
nanopowder
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
CeO2
分子量::
172.11
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
氧化钇掺杂的氧化铈(IV), nanopowder
SMILES string
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
form
nanopowder
contains
15 mol % yttria as dopant
composition
Ce0.85Y0.15O2
particle size
<100 nm
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)