Merck
740764
7-氟-1H-吲哚
97%
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C8H6FN
CAS 編號:
分子量::
135.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
7-氟-1H-吲哚, 97%
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
SMILES string
Fc1cccc2cc[nH]c12
InChI key
XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
form
solid
mp
60-65 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
Quality Level
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lene Jacobs et al.
Biofouling, 37(1), 61-77 (2021-02-13)
Cleaning and disinfection protocols are not always able to remove biofilm microbes present in breweries, indicating that novel anti-biofilm strategies are needed. The preventive activities of three in-house synthesized members of the 2-aminoimidazole class of anti-biofilm molecules were studied against