Merck
跳轉至
856444
(+)-灰黄霉素
同義詞:
(2S)-反式-7-氯-2′,4,6-三甲氧基-6′-甲基螺(苯并呋喃-2[3H],1′-[2]环己烯)-3,4′-二酮, 灰黄霉素
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C17H17ClO6
CAS 編號:
分子量::
352.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
204-767-4
Beilstein/REAXYS Number:
95226
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
optical activity
[α]17/D +370°, c = 1 in chloroform
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c2C(=O)[C@]3(Oc2c1Cl)[C@H](C)CC(=O)C=C3OC
Features and Benefits
抗有丝分裂。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)