Merck
跳轉至
Z166340
Quantofix® 亚硫酸盐测试条
Ascorbic acid (Vit.C)
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
eCl@ss:
32129001
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
description
range mg/L 0, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, semi-quantitative
specific analyte(s)
ascorbic acid
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Macherey-Nagel
color
yellow to green-blue change
detection method
colorimetric
General description
用于离子和其他物质的半定量测定。由试纸已被密封的塑料条组成。试纸区域的大小能实现与塑料盒上提供的色标相同尺寸的区域进行清晰的比较。长度足以被很容易的处理,即使在测试侵蚀性或其他有毒溶液时。
  • 快速;浸入即读
  • 无需设备,只需一根检测棒即可进行分析
  • 高度特异性;可通过沉淀或掩盖而消除干扰
  • Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)