Merck
AOBH97F101E5
AOBChem
2-fluoro-6-formyl-3-methoxybenzoic acid
同義詞:
2-fluoro-6-formyl-3-methoxybenzoic acid
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
產品 AOBH97F101E5 目前未在您的國家銷售。
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
198.15
MDL number:
產品 AOBH97F101E5 目前未在您的國家銷售。
Inchi Code
1S/C9H7FO4/c1-14-6-3-2-5(4-11)7(8(6)10)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
UFVQFRBXXKZMEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
MSDS
https://aobchem.com/2-fluoro-6-formyl-3-methoxybenzoic-acid.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)