Merck
810325P
Avanti
Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C30H37ClN2O2
分子量::
493.08
分類程式碼代碼:
12352211
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (810325P-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
螢光
λex 550 nm; λem 570 nm
脂質類型
fluorescent lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12
一般說明
Cyanine 3, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)