Merck
跳轉至
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
同義詞:
spiro[2.4]heptan-4-one
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C7H10O1
CAS 編號:
分子量::
110.16
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
預防性聲明
警示詞
Danger
圖示
Flame
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)