Merck
跳轉至
BDPH9BCCFA4F
Bide Pharmatech
2-Fluoropyridine
同義詞:
2-fluoropyridine
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C5H4N1F1
分子量::
97.09
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Inchi Key
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)