Merck
BDPH9BCD00A4
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
同義詞:
2-hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C8H10O6N1P1
CAS 編號:
分子量::
247.14
MDL number:
產品 BDPH9BCD00A4 目前未在您的國家銷售。
Inchi Code
1S/C8H10NO6P/c10-7(11)8(12,16(13,14)15)4-6-2-1-3-9-5-6/h1-3,5,12H,4H2,(H,10,11)(H2,13,14,15)
Inchi Key
FJVYPXVLXQXDHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)