Merck
BDPH9BCD0C19
Bide Pharmatech
6-Aminopyridine-2-sulfonamide
同義詞:
6-amino-2-pyridinesulfonamide
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C5H7O2N3S1
CAS 編號:
分子量::
173.2
MDL number:
產品 BDPH9BCD0C19 目前未在您的國家銷售。
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Inchi Key
GFQVENVAWVSTNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)