Merck
BDPH9BCD19B2
Bide Pharmatech
2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
同義詞:
2-amino-5-chloro-3-fluorophenol
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C6H5O1N1Cl1F1
CAS 編號:
分子量::
161.56
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
VHVCSCFCFVSSFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
預防性聲明
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)