Merck
BDPH9BCDDCDE
Bide Pharmatech
N-(4-Aminobutyl)acetamide
同義詞:
N-(4-aminobutyl)acetamide
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C6H14O1N2
CAS 編號:
分子量::
130.19
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
KLZGKIDSEJWEDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Aminobutyl)acetamide
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)