Merck
跳轉至
BDPH9BCDFD7A
Bide Pharmatech
2-Methoxyacetamide
同義詞:
2-methoxyacetamide
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C3H7O2N1
分子量::
89.09
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C3H7NO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Inchi Key
MTEZLAATISORQK-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)