Merck
跳轉至
BL3H160C1913
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
同義詞:
4-bromo-3-chloro-2-methylaniline
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C7H7N1Cl1Br1
CAS 編號:
分子量::
220.5
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)