Merck
跳轉至
BL3H160C19B2
BLD Pharmatech
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
同義詞:
4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C7H7O2Cl1
CAS 編號:
分子量::
158.58
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Inchi Key
AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow Powder or Crystals
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)