Merck
跳轉至
BL3H1F1CE00A
BLD Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
同義詞:
4-(benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C16H16O4
CAS 編號:
分子量::
272.3
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-8-13(10-17)9-15(19-2)16(14)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
Inchi Key
AGQUHZIDRBKPNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
預防性聲明
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)