Merck
NMIS021
Methasterone
NMI Australia
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C21H34O2
CAS 編號:
分子量::
318.49
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H34O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-17,23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
QCWCXSMWLJFBNM-FOVYBZIDSA-N
圖示
Health hazard
警示詞
Danger
危險代碼
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
存儲類別/等級
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)