Merck
跳轉至
NMIS032
Boldenone Cypionate
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C27H38O3
CAS 編號:
分子量::
410.59
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32039090
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C27H38O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h13,15,17-18,21-24H,3-12,14,16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
InChI key
QPMSXPMLTYTHGM-ZLQWOROUSA-N
圖示
Health hazard
警示詞
Danger
危險代碼
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B
存儲類別/等級
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)