Merck
跳轉至
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
同義詞:
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
C13H8O3N2
CAS 編號:
分子量::
240.22
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
Inchi Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Still not finding the right product?
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)