產品名稱
LiChrolut® RP-18 (40 - 63 µm) 500 mg 3 ml 标准PP管, package of 50 tubes
產品線
LiChrolut®
包裝
package of 50 tubes
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Lichrolut 色谱柱设计用于可靠和快速的固相萃取。这是通过使用分析物与固定相表面之间的强但可逆的相互作用来实现的。各种表面改性允许非极性浸提(Lichrolut RP18和RP18e)、极性浸提(Lichrolut Si和Lichrolut CN)、阳离子交换浸提(Lichrolut SCX)、混合模式浸提(Lichrolut TSC)和聚合物相的非极性浸提(Lichrolut EN),这特别适用于水中农药和酚类物质或体液中药物的浸提。
每个包装50个浸提管
分析報告
外观:符合
法律資訊
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.
相關內容
Chinese National Standard - Levamisole
Chinese National Standard - Thiamphenicol