Merck
1.46284
胰蛋白胨大豆肉汤-即用袋,管和安瓿
1/2 ×, tube capacity 12 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
同義詞:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB 1/2 concentration, Tryptic Soy Broth half-concentrated, Tryptone Soy Broth
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
分類程式碼代碼:
41106214
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
無菌
sterile; autoclaved
品質等級
形狀
solution
特點
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
成份
, 1/2 ×
包裝
box of 100 tubes
tube of
管容量
12 mL
tube filling volume
9 mL
應用
pharmaceutical
sterility testing
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1