Merck
5.05484
SB-277011-A Dihydrochloride
同義詞:
SB-277011-A Dihydrochloride, SB277011A, SB 277011A, Dopamine D3 Receptor Antagonist, SB-277011-A, SB-277011A
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C28H30N4O · 2HCl
CAS 編號:
分子量::
511.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 100 mM
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Cl.N4(CCc5c(ccc(c5)C#N)C4)CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)c2c3c(ncc2)cccc3
InChI
1S/C28H30N4O.2ClH/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);2*1H/t20-,24-;;
InChI 密鑰
HEZIOTGUXSPDAK-ONAIBGCWSA-N
一般說明
A brain-penetrant, high-affinity, and selective dopamine D3 receptor antagonist. High affinity for the hD3 receptor (pKi = 7.95) with 100-fold selectivity over the hD2 receptor and over 66 other receptors, enzymes, and ion channels. Rat data shows that the compound is selective for the D3 receptor over certain serotonergic and cholinergic receptors at doses up to 56.0 mg/kg and strong physiological response at 32.0 mg/kg.
生化/生理作用
Primary Target
D3
準備報告
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
其他說明
Collins, G. T. et al. 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 310.
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
Toxicity: Standard Handling (A)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3