化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
效力
5 μM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
相關類別
一般說明
姜黄素的一种可渗透细胞的二酮类似物,作为JAK2(~5µM)的特异性抑制剂并在MDA-MB-231乳腺癌细胞和PANC-1胰腺癌细胞中阻断STAT3磷酸化。但是,它不影响正常人乳腺上皮细胞或人胰管上皮细胞中的STAT3磷酸化。不会阻断含有SH2和SH2-SH3结构域的酪氨酸激酶以及其他几种激酶的活性,例如Akt2,Cdk2-细胞周期蛋白D1,EGFR激酶,Met和EbrB2/Her2激酶(IC50 >100 µM)。还显示出阻断STAT3的DNA结合活性。显著降低各种癌症细胞的活力和侵袭能力(在PANC-1,HPAC,MDA-MB-231,SK-BR3和SUM-159细胞中分别为IC50=640 nM,110 nM,140 nM,600 nM,400 nM)并诱导凋亡。显示可显著降低MDA-MB-231异种移植小鼠的肿瘤负荷。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量是批次特异性的。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量是批次特异性的。
生化/生理作用
主要靶标
JAK2
JAK2
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
準備報告
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Wu, J., et al. 2014.Oncogene33,173.
Onimoe, G., et al. 2012.Invest. New Drugs30, 916.
Li, L., et al. 2010.Cancer Res.70, 2445.
Onimoe, G., et al. 2012.Invest. New Drugs30, 916.
Li, L., et al. 2010.Cancer Res.70, 2445.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
毒性:标准处理(A)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3