Merck
MAIPNTR10
Multiscreen® 96孔板,疏水性PVDF膜
pore size 0.45 μm, non-sterile
同義詞:
96孔PVDF板, PVDF 96孔板, 疏水性96孔板
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
Durapore PVDF membrane
clear acrylic plate
flat bottom wells
品質等級
描述
This clear 96 well filter plate has a Hydrophobic PVDF membrane used for PAMPA.
without underdrain
無菌
non-sterile
用途
Manual
特點
hydrophobic
lid
包裝
pkg of 10 plates
製造商/商標名
MultiScreen®
技術
cell based assay: suitable
dot blot: suitable
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
板尺寸
96 well
孔最大容積
300 μL
有效容積
50-250 μL
基質
Immobilon®-P
孔徑
0.45 μm pore size
結合類型
high binding surface
相容性
manifold only
運輸包裝
ambient
一般說明
使用基于非细胞的测定法在发现管道中更早地提高候选药物的可预测性可以提高ADME阶段的候选通量。非基于细胞的渗透性测定是开发候选药物口服吸收的预测模型。
MultiScreen Permeability、MultiScreen-IP和MultiScreen Acceptor板支持用于预测被动转运的人工膜策略。
膜具有均匀的孔结构和密度以实现可靠的转运:
- 单个孔最小化候选串扰
- 与自动液体处理系统的兼容性增加了通量
渗透性测定:
- MultiScreen渗透板具有聚碳酸酯膜,可支持用于渗透试验的己烷/十六烷人工层。1
PAMPA测定:
- MultiScreen-IP板具有疏水性PVDF膜,支持PAMPA ASAys的脂质双层。2,3
MultiScreen Acceptor板:
- MultiScreen Acceptor板可以与任一板一起使用,以捕获被动转运的化合物。该板由100% PTFE构成,根据所评估的小分子的电荷,可以改善LC/MS结果。
过滤器代码:IP
應用
研究类别
测定
蛋白质
外觀
色码:透明
其他說明
自动化兼容:否
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
條款
預測口服藥物被動吸收的實驗在藥物發現過程中已變得越來越重要。正如 Faller 和 Kansy 之前所描述的,此類檢測提供了快速、低成本和自動化的方法來測量化合物的被動滲透性。
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.