Merck
MXPPUMP01
Milliflex Plus泵
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32039090
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
AC/DC input
24 V / 30 V DC
material
polyester
manufacturer/tradename
Milliflex®
H
13.5 cm (5.3 in.)
L
26.9 cm (10.6 in.)
W
17 cm (6.69 in.)
weight
3.6 kg (7.9 lb)
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
不管是在制药、饮料,还是在微电子产品制造过程中,评估下游过程质量都涉及多个步骤。紧凑型 Milliflex PLUS 真空泵简化了测试过程中的过滤步骤,从而加速了质量控制取样的过程。当与便利的 Milliflex 过滤漏斗一起使用时,泵和 Milliflex 装置构成了一个集成解决方案,为高通量生产环境提供可靠、准确的结果。
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)